Learn More
RS 17053 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499866 50 mg 50 miligramos
16496057 5 mg 5 miligramos
16433338 10 mg 10 miligramos
16414586 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101336
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
MedChemExpress RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS 17053 hydrochloride
CAS 169505-93-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30Cl2N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo RS-17053
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (278.14 mM)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC2=C(NC=C2CC(C)(C)NCCOC3=CC=CC=C3OCC4CC4)C=C1
Peso molecular (g/mol) 449.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.41
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism