Learn More
R&D Systems™ RS 17053 hydrochloride
Descripción
α1A-adrenoceptor antagonist, with very high affinity for α1A receptors (pKi and pA2 estimates of 9.1 - 9.9) and a 30 - 100 fold selectivity over the α1B and α1D subtypes (pKi and pA2 estimates 7.7 - 7.8).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RS 17053 hydrochloride |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.42 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 449.416 |