Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho RS Flash Alox N RS 15
Código de producto. 10650156 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
D.I.: 21,2mm
Código de producto.
10650156 D.I.: 21,2mm
1 options
Código de producto. 10650156 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732873
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Especificaciones
Longitud (métrico) 116 mm
Tipo Cartucho RS Flash
Para utilizar con (equipo) Usar con los sistemas CombiFlash de Teledyne ISCO