Learn More
Tocris Bioscience™ RS 127445 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001336 10 mg 10 miligramos
18044842 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001336 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2993/10
High affinity and selective 5-HT2B antagonist
High affinity 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.5). Displays 1000-fold selectivity for 5-HT2B with good bioavailability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199864-86-3
Fórmula molecular C17H17ClFN3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS 127445 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.79
Pureza >98%
Peso molecular 317.79