Learn More
Tocris Bioscience™ RS 100329 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18045072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18045072 10 mg 10 miligramos
18064412 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18045072 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1325/10
Potent, subtype-selective α1A antagonist
Subtype-selective α1A-adrenoceptor antagonist (pKi = 9.6 for human cloned α1A receptors). Displays 126- and 50-fold selectivity over human α1B and α1D receptors respectively. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215654-26-4
Fórmula molecular C20H26ClF3N4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS 100329 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.89
Pureza >99%
Peso molecular 462.898