Learn More
(RS)-1-metil-3-nicotinoilpirrolidina ((RS)-MNP), Mikromol™
Código de producto. 17980746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17980746 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17980746 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0517.16
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(RS)-1-metil-3-nicotinoilpirrolidina ((RS)-MNP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
CAS 125630-26-4
Nombres de analitos o componentes (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methanone, (1-methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinyl-, (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
SMILES CN1CCC(C1)C(=O)c2cccnc2
Nombre IUPAC (1-metilpirrolidin-3-il)-piridin-3-ilmetanona
Peso molecular (g/mol) 190.2417
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106 g/mol