Learn More
RS-1, MedChemExpress
Código de producto. 16490368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490368 5 mg 5 miligramos
16487716 100 mg 100 miligramos
16447908 10 mg 10 miligramos
16413857 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16490368
Marca: Medchem Express HY19793
MedChemExpress RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS-1
CAS 312756-74-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16Br2N2O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(Br)C(S(=O)(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 524.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.23
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death