Learn More
(RS)-1-isopropilamino-3-[4-(2-propoxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30051498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051498 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051498 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(RS)-1-isopropilamino-3-[4-(2-propoxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 1447715-44-7
Nombres de analitos o componentes (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H31 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4-[(2-propoxyethoxy)methyl]phenoxy]-2-propanol, Bisoprolol EP Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H31NO4/c1-4-9-21-10-11-22-13-16-5-7-18(8-6-16)23-14-17(20)12-19-15(2)3/h5-8,15,17,19-20H,4,9-14H2,1-3H3
SMILES CCCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Nombre IUPAC 1-(propan-2-ilamino)-3-[4-(2-propoxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 325.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2253 g/mol