Learn More
(RS)-1-(4-hidroximetilfenoxi)-3-isopropilaminopropan-2-ol, Mikromol™
Descripción
(RS)-1-(4-hidroximetilfenoxi)-3-isopropilaminopropan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 62572-93-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bisoprolol Fumarate Imp. A (EP), Bisoprolol Imp. A (EP), (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Impurity A, Bisoprolol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,10,12,14-16H,7-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(hidroximetil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |