Learn More
(RS)-1-[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazina, Mikromol™
Product Code. 17932656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17932656 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17932656 Supplier Mikromol Supplier No. MM0380.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(RS)-1-[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
CAS 303-26-4
Nombres de analitos o componentes 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Cetirizine Imp. A (EP), Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Hydroxyzine Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Meclozine Imp. H (EP), Hydroxyzine USP Related Compound A, Hydroxyzine USP RC A, 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Hydroxyzine Related Compound A, Cetirizine Dihydrochloride Impurity A, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity A, Meclozine Dihydrochloride Impurity H, Cetirizine Impurity A, Hydroxyzine Impurity A, Meclozine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina
Peso molecular (g/mol) 286.8
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286,1237 g/mol