Learn More
(RS)-1-(4-clorofenil)-1-feniletanol, Mikromol™
Descripción
(RS)-1-(4-clorofenil)-1-feniletanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol |
| CAS | 59767-24-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H13 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, (p-Chlorophenyl)methylphenylcarbinol, 1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, EGIS 5927, Benzhydrol, 4-chloro-alpha-methyl- (6CI), 4-Chloro(alpha-methyl-alpha-phenyl)benzenemethanol, p-Chloro-alpha-methylbenzhydrol, Clemastine Fumarate Impurity C, : Benzhydrol, 4-chloro-alpha-methyl- (6CI), Clemastine Fumarate Impurity C, Clemastine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13ClO/c1-14(16,11-5-3-2-4-6-11)12-7-9-13(15)10-8-12/h2-10,16H,1H3 |
| SMILES | CC(O)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-1-feniletanol |
| Mostrar más |