missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene forms a complex with two other proteins, NPL4 and VCP, that is necessary for the degradation of ubiquitinated proteins. In addition, this complex controls the disassembly of the mitotic spindle and the formation of a closed nuclear envelope after mitosis. Mutations in this gene have been associated with Catch 22 syndrome as well as cardiac and craniofacial defects. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RRN3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | RRN3 |
| N.º de referencia del gen | B2RS91, Q9NYV6 |
| Alias de gen | RRN3, TIF IA, TIFIA |
| Símbolos de los genes | RRN3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?