Learn More
RR6, MedChemExpress
Descripción
RR6 is a potent, selective, reversible, competitive and orally active vanin inhibitor with an IC50 of 540 nM for recombinant vanin-1. RR6 also potently inhibits human, bovine and rat serum pantetheinase with IC50 values of 40 nM, 41 nM and 87 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RR6 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1351758-37-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H23NO4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) |
| SMILES | CC(C)(CO)[C@@H](O)C(NCCC(CC1=CC=CC=C1)=O)=O |
| Mostrar más |