Learn More
RR-11a analog, MedChemExpress
Código de producto. 16484598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484598 10 mg 10 miligramos
16480897 50 mg 50 miligramos
16475446 100 mg 100 miligramos
16437317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112205A
MedChemExpress RR-11a analog is a potent and irreversible inhibitor of Schistosoma mansoni legumain, with an IC50 of 31 nM. RR-11a analog is an aza-Asn derivative and aza-peptide Michael acceptor.
RR-11a analog is a potent and irreversible inhibitor of Schistosoma mansoni legumain, with an IC50 of 31 nM. RR-11a analog is an aza-Asn derivative and aza-peptide Michael acceptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RR-11a analog
CAS 685543-66-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29N5O8
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (254.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](C)C(NN(CC(N)=O)C(/C=C/C(OCC)=O)=O)=O)=O)OCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 491.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.49
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation