Learn More
RQ-00203078, MedChemExpress
Descripción
RQ-00203078 is a highly selective, potent and orally active TRPM8 antagonist with IC50s of 5.3 nM and 8.3 nM for rat and human TRPM8 channels, respectively. RQ-00203078 shows little inhibitory action against TRPV1, TRPA1, TRPV4, or TRPM2 channels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RQ-00203078 |
| CAS | 1254205-52-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H13ClF6N2O5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 38 mg/mL (68.49 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(C2=NC=C(C(F)(F)F)C=C2Cl)CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 554.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.85 |
| Mostrar más |