Learn More
Chemsplash Traje de taller de pintura reutilizable RPS - 99 % poliéster, 1 % rejilla de carbono - Ventilado
Código de producto. 30058377
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058377 2XL paquete de 10
30058361 Pequeño paquete de 10
30058204 M paquete de 10
30058290 L paquete de 10
30058286 XL paquete de 10
30058306 3XL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30058377 Supplier Chemsplash Supplier No. 2788.101.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.47€
    332.60€ / paquete de 10
    Ahorro 51.87€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El traje de pintura en aerosol reutilizable está hecho de 68 g/m² (+/- 3 GSM) 99 % poliéster con 1 % de rejilla de carbono.
Chemsplash Traje de pintura en aerosol reutilizable
  • Tejido de poliéster de 68 g/m² (99 % poliéster, 1 % malla de carbono)
  • Panel trasero triangular ventilado en color azul marino
  • Capucha de dos piezas con cordón y palanca
  • Puños de punto y tobillos ajustables
  • Banda elástica en la cintura
  • Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
  • 1 bolsillo externo en la cadera con Velcro Cierre y solapa
  • 2 bolsillos laterales con acceso bidireccional a la ropa del usuario
  • Rodillas acolchadas
  • Antiestático y sin pelusa
Descripción: El Chemsplash El traje de pintura en aerosol reutilizable está hecho de tela de 68 GSM (+/- 3 GSM) compuesta por un 99 % de poliéster con un 1 % de rejilla de carbono. El traje tiene tratamiento antiestático, no suelta pelusa y está diseñado para brindar durabilidad en entornos exigentes. Cuenta con una espalda ventilada triangular, capucha de dos piezas con cordón, puños tejidos, tobillos ajustables con velcro y una variedad de bolsillos prácticos, incluidos bolsillos laterales con acceso bidireccional a la ropa del usuario. También incluye rodillas acolchadas para mayor comodidad.
Specifications
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Poliéster
Color Gris
Desechables Reutilizables
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Tejido
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de tapón Sujeciones
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Antiestático
Sin látex Sí
N.º de bolsillos 3