Learn More
Chemsplash Traje de taller de pintura reutilizable RPS - 99 % poliéster, 1 % rejilla de carbono - Ventilado
Descripción
Chemsplash Traje de pintura en aerosol reutilizable
- Tejido de poliéster de 68 g/m² (99 % poliéster, 1 % malla de carbono)
- Panel trasero triangular ventilado en color azul marino
- Capucha de dos piezas con cordón y palanca
- Puños de punto y tobillos ajustables
- Banda elástica en la cintura
- Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
- 1 bolsillo externo en la cadera con Velcro Cierre y solapa
- 2 bolsillos laterales con acceso bidireccional a la ropa del usuario
- Rodillas acolchadas
- Antiestático y sin pelusa
Descripción: El Chemsplash El traje de pintura en aerosol reutilizable está hecho de tela de 68 GSM (+/- 3 GSM) compuesta por un 99 % de poliéster con un 1 % de rejilla de carbono. El traje tiene tratamiento antiestático, no suelta pelusa y está diseñado para brindar durabilidad en entornos exigentes. Cuenta con una espalda ventilada triangular, capucha de dos piezas con cordón, puños tejidos, tobillos ajustables con velcro y una variedad de bolsillos prácticos, incluidos bolsillos laterales con acceso bidireccional a la ropa del usuario. También incluye rodillas acolchadas para mayor comodidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Poliéster |
| Color | Gris |
| Desechables | Reutilizables |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de tapón | Sujeciones |
| Mostrar más |