Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medium sin L-Glutamina
Código de producto. 31908495 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908495 500 mL 500 ml
31908334 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31908495 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 011041A
 Artículo restringido
En stock
Desarrollado para el cultivo a largo plazo de células sanguíneas, incluyendo leucocitos humanos normales y anormales, así como cultivos de hibridomas.
  • Roswell El Medio Park Memorial Institute (RPMI) 1640 también ha sido encontrado adecuado para una variedad de células de mamíferos, incluyendo HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocitos y carcinomas.
  • Sartorius ofrece una variedad de modificaciones del medio RPMI 1640 para diversas aplicaciones de cultivo celular.
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular RPMI
Con aditivos Bicarbonato sódico, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 500 mL