Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medio sin glucosa ni L-Glutamina
Código de producto. 31908516 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908516 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 31908516 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 011011A
 Artículo restringido
En stock
Desarrollado para el cultivo a largo plazo de células sanguíneas, leucocitos humanos (por ejemplo, leucocitos neoplásicos) y cultivos de hibridomas.
  • Adecuado para una variedad de células de mamíferos, incluyendo HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocitos y células carcinoma.
  • Existen diversas modificaciones del medio RPMI 1640 para diferentes aplicaciones de cultivo celular.
  • Modificado de la siguiente manera:
    • Con Phenol Red
    • Con bicarbonato de sodio
    • Sin L-glutamina
    • Sin glucosa
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular RPMI
Con aditivos Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin glucosa
Cantidad 500 mL