Learn More
Medio RPMI 1640, polvo, MP Biomedicals
Código de producto. 11470315 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470315 10 x 1 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11470315 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091060120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    152.25€ / 10 litros
    Ahorro 7.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Formulado para apoyar células linfoblastoides en el cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que soporta una amplia variedad de células que dependen del anclaje.
Especificaciones
Formulario Polvo
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 10 x 1 L
Contenido y almacenamiento 4 °C