Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, polvo, HEPES
Código de producto. 10402122 Tienda Gibco Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 l
1 l
Unit Size:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10402122 1 l 1 litro
11500456 10 l 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10402122 Supplier Gibco™ Supplier No. 13018015
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medio RPMI 1640, polvo, HEPES
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Life Technologies ofrece diversas modificaciones del medio RPMI 1640 Gibco™ para una serie de aplicaciones de cultivos celulares.
El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Los clientes que utilicen RPMI 1640 Gibco™ en un proceso de facturación y deban presentar documentación a la FDA podrán solicitar una carta de autorización de Life Technologies en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales
RPMI 1640 Gibco™ se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, Life Technologies ofrece un producto RPMI 1640 Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (23400-021). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular L-15 Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio RPMI 1640
Con aditivos Glutamina, HEPES, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 1 l
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 6,3 hasta 6,7
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio RPMI 1640, 1 l, en polvo, con L-glutamina, rojo fenol, HEPES, pH de 6,3 a 6,7, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 240 a 270 mOsm/kg, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para el cultivo de células de mamífero