Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, bajo nivel de HEPES, bajo nivel de bicarbonato, sin glutamina
Product Code. 11574496 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Unit Size:
500 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
11574496 500 mL 500 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11574496 Supplier Gibco™ Supplier No. 42402016
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer.
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. RPMI 1640 has since been found suitable for a variety of mammalian cells including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. We offer a variety of Gibco™ RPMI 1640 modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio RPMI Gibco™ 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Este medio RPMI 1640 se ha modificado de la manera siguiente:
ConSin
• Rojo de fenol• L-glutamina
• HEPES
Está disponible la formulación completa.
El medio RPMI 1640 Gibco™ es único en comparación con otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No se ha diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El RPMI 1640 Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tiene la certificación según la norma ISO 13485.
El RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Osmolalidad 270 - 300 mOsm/kg
pH entre 7 y 7,4
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8° C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo CO2
Descripción Medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con rojo de fenol, HEPES, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 270 a 300 mOsm/kg, para cultivo de células de mamíferos
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Show More Show Less
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.