Descripción
- Roswell El Medio Park Memorial Institute (RPMI) 1640 también ha sido encontrado adecuado para una variedad de células de mamíferos, incluyendo HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocitos y carcinomas.
- Sartorius ofrece una variedad de modificaciones del medio RPMI 1640 para diversas aplicaciones de cultivo celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular RPMI |
| Con aditivos | HEPES, Glucosa, Glutamina, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Ninguno |
| Cantidad | 100 mL |