Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640 (modificación holandesa)
Código de producto. 10575573 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10575573 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10575573 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 22409015
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Requires
Suplementación
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamífero, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Este RPMI se modifica de la siguiente manera: con rojo fenol, HEPES, bicarbonato de sodio bajo; sin L-glutamina.
  • Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
  • Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • La formulación tiene modificación holandesa (adición de HEPES, con bicarbonato sódico bajado a 1 g/l)
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-7 % para mantener el pH fisiológico.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
RPMI 1640 Gibco se fabrica en unas instalaciones conforme buenas prácticas de fabricación en Paisley, Escocia (Reino Unido). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Tipo de célula Células leucémicas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Bicarbonato sódico bajo
Sin aditivos Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-– 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación