Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640 (modificación holandesa) (1X)
Descripción
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio RPMI Gibco™ 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas. Esta formulación de RPMI tiene la modificación holandesa (adición de HEPES, con bicarbonato de sodio bajado a 1 g/l).
Uso previsto del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El RPMI 1640 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (1,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-7 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas. Esta formulación de RPMI tiene la modificación holandesa (adición de HEPES, con bicarbonato de sodio bajado a 1 g/l).
Uso previsto del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El RPMI 1640 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (1,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-7 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio RPMI 1640 |
| Con aditivos | Rojo de fenol, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 10 x 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Mostrar más |