Learn More
MP Biomedicals™ Medio RPMI 1640
Código de producto. 11400385 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
De 6,9 hasta 7,4
Desde 6,9 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento:
15° hasta 30 °C
4 °C
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
11400385 Desde 6,9 hasta 7,2 15° hasta 30 °C 500 ml
11410385 De 6,9 hasta 7,4 4 °C 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400385 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091260254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.64€
    32.55€ / 500 ml
    Ahorro 4.09€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Medios enriquecidos de uso general con multitud de aplicaciones para una amplia gama de células de mamíferos, incluido el mieloma humano, el hibridoma de ratón, los leucocitos humanos y los linfocitos B y T
Especificaciones
Tipo de producto Medio RPMI 1640
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 500 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C