Learn More
MP Biomedicals™ Medio RPMI 1640, líquido 1X, sin L-glutamina, L-cisteína, L-cistina y L-metionina
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
El medio RPMI 1640 fue desarrollado originalmente por Moore y sus colegas en el Roswell Park Memorial Institute (RPMI).Basado en la línea de medios RPMI 1630 que utiliza un sistema tampón de bicarbonato y alteraciones en las cantidades de aminoácidos y vitaminas.
La RPMI se ha utilizado con éxito para el cultivo de leucocitos normales humanos y neoplásicos.Actualmente es un medio popular de uso general cuando se complementa adecuadamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | RPMI 1640 |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin cistina, Sin cisteína, Sin metionina |
| Cantidad | 500 mL |
| pH | De 6,8 a 7,4 |
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.