Description
El medio Thermo Scientific RPMI para está optimizado para su uso con etiquetado de isótopos estables con aminoácidos en cultivo celular (SILAC) para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas (MS).
El etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en el cultivo celular (SILAC) es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos “pesados” etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Este medio SILAC se utiliza junto con aminoácidos pesados y ligeros para el marcado isotópico diferencial de células para análisis SILAC. Los medios SILAC suplementados con aminoácidos pesados son capaces de incorporar casi el 100 % de etiquetas en proteínas de células vivas.
Características del medio RFMI para SILAC:- Flexibilidad: medios líquidos deficientes tanto en L-lisina como en L-arginina, lo que permite una cobertura más completa de los proteomas mediante el marcado de múltiples aminoácidos isotópicos
- Alta calidad: los medios de cultivo de alta calidad son estériles, no contienen endotoxinas y son compatibles con cultivos celulares
Specifications
Specifications
| Material | Lisado celular |
| Tipo de producto | Medios |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar de 2–8 °C. |
| Etiqueta o tinte | Isótopo de masa de aminoácido |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Material de partida | Lisado celular |
| Tipo de producto final | Medio líquido |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Formulario | Mediciones |