missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPL39L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16823465 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16823465 20 μL 20 microlitros
16813465 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16823465 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 249401AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, are composed of a small subunit (40S) and a large subunit (60S) that consist of over 80 distinct ribosomal proteins. Mammalian ribosomal proteins are encoded by multigene families that contain processed pseudogenes and one functional intron containing gene within their coding regions. Ribosomal Protein L39 (RPL39), also known as 60S Ribosomal Protein L39, consists of 51 amino acids and is the smallest protein found in liver ribosomes. Ribosomal Protein L39 localizes to cytoplasm and is a member of the S39E family of ribosomal proteins. The gene encoding Ribosomal Protein L39 maps to human chromosome Xq24, and shares 92 percent homology with Ribosomal Protein L39L (Ribosomal Protein L39-like), which is also known as RPL39L, L39-2 or RPL39L1. Ribosomal Protein L39L is associated with the 60S ribosomal subunit and is expressed in testis with localization in nucleolus.

Especificaciones

Antígeno RPL39L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RPL39L
N.º de referencia del gen Q96EH5
Alias de gen 60S ribosomal protein L39 2, 60S ribosomal protein L39 like, ribosomal protein L39 like, RPL39L, RPL39L1
Símbolos de los genes RPL39L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RPL39L Fusion Protein Ag20923
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.