Learn More
uvex Lente de reemplazo RPL Hypervision PC - EXC transparente SV
Código de producto. 31751172 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751172 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 31751172 Proveedor uvex N.º de proveedor 9321255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    17.07€ / paquete de 1
    Ahorro 1.68€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Lente de reemplazo para las gafas de seguridad RPL Hypervision, que permite un uso sostenible al alargar la vida útil del producto.
Actúa de forma sostenible y utiliza nuestras lentes de repuesto para prolongar la vida útil de tus gafas de seguridad. ¿Lente rayada? No hay problema, simplemente cambia la lente y sigue usando las mismas gafas de seguridad.
  • Lente de repuesto diseñada para gafas de seguridad RPL Hypervision, que permiten reemplazar fácilmente lentes desgastadas o arañadas para prolongar la vida útil de las gafas como solución sostenible.
  • Lente SV transparente de policarbonato EXC que ofrece un campo de visión ampliado para una visibilidad óptima de los peligros, manteniendo la compatibilidad con el sistema Hypervision.
  • Certificado conforme a la EN ISO 16321-1 para protección ocular y facial personal para uso industrial, incluyendo filtrado de protección UV.
  • Lente de policarbonato robusta con tecnología probada uvex de recubrimiento supravision, propiedades antiempañadora permanente y resistentes a arañazos.
  • Protección UV400 que proporciona protección del 100% contra radiación ultravioleta peligrosa de hasta 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Lente de repuesto
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave