Learn More
RPH-2823, MedChemExpress
Descripción
RPH-2823, a basic triamterene derivative, induces a dose-dependent decrease in short-circuit current (SCC) and increase in transepithelial electrical resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RPH-2823 |
| CAS | 96558-24-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H22N8O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | OC(COC1=CC=C(C2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2N)C=C1)CN(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 370.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.41 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |