Learn More
RPA 202248, TRC
Código de producto. 30136032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136032 25 mg 25 miligramos
17960465 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70091525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143701-75-1
Fórmula molecular C15 H12 F3 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 359.32
Sinónimo Benzenepropanenitrile, α-(cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)-, α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, RPA 202248
Nombre IUPAC 2-(ciclopropanocarbonil)-3-[2-metilsulfonilo-4-(trifluorometil)fenilo]-3-oxopropanenitrilo
SMILES CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)C(C#N)C(=O)C2CC2)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Isoxaflutole-diketonitrile
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.0439