Learn More
RP70676, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)thio]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole |
| CAS | 136609-26-2 |
| Fórmula molecular | C25 H28 N4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | RP70676, 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)thio]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N4S/c1-19-18-20(2)29(28-19)16-10-5-11-17-30-25-26-23(21-12-6-3-7-13-21)24(27-25)22-14-8-4-9-15-22/h3-4,6-9,12-15,18H,5,10-11,16-17H2,1-2H3,(H,26,27) |
| SMILES | Cc1cc(C)n(CCCCCSc2nc(c3ccccc3)c([nH]2)c4ccccc4)n1 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-[(4,5-difenil-1H-imidazol-2-il)sulfanil]pentil]-3,5-dimetilpirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 416.582 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.203 |