Learn More
Tocris Bioscience™ Rp-8-Br-PET-cGMPS
Descripción
Competitive, reversible cGMP-dependent protein kinase (PKG) inhibitor; cGMP analog.
This product is sold in units of 560μg, equivalent to 1μmol.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rp-8-Br-PET-cGMPS |
| CAS | 185246-32-6 |
| Cantidad | 560 μg |
| Fórmula molecular | C18H15BrN5NaO6PS |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 562.27 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 563.275 |