Learn More
RP-54745, MedChemExpress
Código de producto. 16470869
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470869 1 mg 1 miligramo
16466247 5 mg 5 miligramos
16460496 20 mg 20 miligramos
16423528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470869 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101716
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RP-54745
CAS 135330-08-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12ClNOS2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (209.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1SSC(N2C(C)C3=C(C=CC=C3)CC2)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 297.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.82
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation