Learn More
RP 48497 (Impureza de Eszopiclona C), TRC
Código de producto. 30135278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135278 100 mg 100 miligramos
30006358 25 mg 25 miligramos
30012553 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR700900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148891-53-6
Fórmula molecular C11 H7 Cl N4 O
Peso molecular (g/mol) 246.65
Sinónimo 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 6-(5-cloropiridina-2-il)-7H-pirrolo[3,4-b]pirazina-5-una
SMILES Clc1ccc(nc1)N2Cc3nccnc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClN4O/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-6-8-10(11(16)17)14-4-3-13-8/h1-5H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0308
Porcentaje de pureza >95%