Learn More
Tocris Bioscience™ RP 001 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054632 50 mg 50 miligramos
18044972 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054632 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4289/50
Potent S1P1 agonist
Potent agonist of S1P1 receptors (EC50 = 9 pM). Induces internalization and polyubiquitination of S1P1 in vitro. Selective for S1P1 over S1P2 - S1P4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306761-53-4
Fórmula molecular C24H25ClN4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RP 001 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.93
Pureza >98%
Peso molecular 468.938