Learn More
Royal Jelly acid, MedChemExpress
Código de producto. 16443916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16443916 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16443916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1363
MedChemExpress Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Royal Jelly acid
CAS 14113-05-4
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H18O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Queen Bee Acid (E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (536.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/CCCCCCCO
Peso molecular (g/mol) 186.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation