Learn More
Roxithromycin, MedChemExpress
Description
Roxithromycin (RU-28965) is a semi-synthetic macrolide antibiotic.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Roxithromycin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 80214-83-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H76N2O15 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | RU-28965 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Show More |