Learn More
Thermo Scientific Chemicals Roxitromicina, 96 %
Código de producto. 15509493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15509493 25 g 25 g
15599483 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15509493 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 459570250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80214-83-1
Fórmula molecular C41H76N2O15
Peso molecular (g/mol) 837.06
Número MDL MFCD00214389
Clave InChI RXZBMPWDPOLZGW-KMAKEOJNSA-N
Sinónimo roxithromycin
PubChem CID 133687104
Nombre IUPAC (3S,5R,6S,7S,9S,10E,11R,12S,13R)-6-[4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etilo-7,12,13-trihidroxi-4-(5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il)oxi-10-(2-metoxietoximetoximino)-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecan-2-ona
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC2OC(C)CC(C2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roxithromycin
Punto de fusión 111.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación > 110°C
Residuos de ignición 0.1% max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 837.06
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Roxithromycin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.