Learn More
Cloruro de Roxindol, TRC
Código de producto. 30427711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427711 25 mg
30418892 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70085825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108050-82-4
Fórmula molecular C23H26N2O . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 382.9
Sinónimo 3-[4-(3,6-Dihydro-4-phenyl-1(2H)-pyridinyl)butyl]-1H-indol-5-ol Hydrochloride, 3-[4-(3,6-dihydro-4-phenyl-1(2H)-pyridinyl)butyl]-1H-Indol-5-ol Monohydrochloride, Roxindole Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-[4-(4-fenil-3,6-dihidro-2H-piridina-1-il)butilo]-1H-indol-5-ol; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc2[nH]cc(CCCCN3CCC(=CC3)c4ccccc4)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roxindole Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O.ClH/c26-21-9-10-23-22(16-21)20(17-24-23)8-4-5-13-25-14-11-19(12-15-25)18-6-2-1-3-7-18;/h1-3,6-7,9-11,16-17,24,26H,4-5,8,12-15H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1812