Learn More
Hemioxalato de roxatidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Roxatidine Hemioxalate |
| CAS | 110925-92-3 |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O3 . C2 H2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Acetamide','2-hydroxy-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','ethanedioate (2:1), Acetamide','2-hydroxy-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','ethanedioate (2:1) (salt) (9CI), Roxatidine Hemioxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O3.C2H2O4/c20-14-17(21)18-8-5-11-22-16-7-4-6-15(12-16)13-19-9-2-1-3-10-19;3-1(4)2(5)6/h4,6-7,12,20H,1-3,5,8-11,13-14H2,(H,18,21);(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | OCC(=O)NCCCOc1cccc(CN2CCCCC2)c1.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N-[3-[3-(piperidin-1-ilmetil)fenoxi]propil]acetamida; ácido oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 396.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1897 |