Learn More
Clorhidrato de acetato de roxatidina, TRC
Código de producto. 30424640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424640 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30424640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7008701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roxatidine Acetate Hydrochloride
CAS 93793-83-0
Fórmula molecular C19 H28 N2 O4 . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','hydrochloride (1:1), Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','monohydrochloride (9CI), Altat, Gastralgin, HOE 760, Neo H2, Roxatidine acetate hydrochloride, Roxit, TZU 0460, Zarocs
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28N2O4.ClH/c1-16(22)25-15-19(23)20-9-6-12-24-18-8-5-7-17(13-18)14-21-10-3-2-4-11-21;/h5,7-8,13H,2-4,6,9-12,14-15H2,1H3,(H,20,23);1H
SMILES Cl.CC(=O)OCC(=O)NCCCOc1cccc(CN2CCCCC2)c1
Nombre IUPAC acetato de [2-oxo-2-[3-[3-(piperidin-1-ilmetil)fenoxi]propilamino]etilo]; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 384.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1816