Learn More
Roxadustat, MedChemExpress
Código de producto. 16495678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495678 10 mg 10 miligramos
16461847 50 mg 50 miligramos
16461666 500 mg 500 miligramos
16436186 100 mg 100 miligramos
16411086 200 mg 200 miligramos
16491339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16495678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13426
MedChemExpress Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.
Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roxadustat
CAS 808118-40-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo FG-4592
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.82 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(C(C)=N1)C=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 352.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.34
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death