Learn More
Gilac™ Tina redonda con fondo reforzado
Código de producto. 16284011
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 L
50 L
75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16284011 50 L cada uno
16274011 35 L cada uno
16204021 75 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16284011 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G608221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.28€
    43.94€ / paquete de 1
    Ahorro 17.34€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
La tina redonda con fondo reforzado tiene paredes rígidas para evitar distorsiones cuando se carga. Mangos ergonómicos.
  • Paredes rígidas para evitar distorsiones al cargar.
  • Mangos ergonómicos
  • Fácil de limpiar y secar.
  • Falda antidesgaste
  • Dimensiones incluyendo asas
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Tipo de producto Tina redonda reforzada
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Capacidad (métrico) 50 L
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Contacto con alimentos
Material LDPE
Temperatura máxima 60 °C
Forma Redondo
Longitud (imperial) 24,4 in
Longitud (métrico) 620 mm
Anchura (imperial) 21,5 in
Anchura (métrico) 545 mm
Altura (imperial) 13,4 in
Altura (métrico) 340 mm
Diámetro interior (imperial) 15,7 in
Diámetro exterior (imperial) 24,4 in
Diámetro interior (métrico) 400 mm
Diámetro exterior (métrico) 620 mm
Peso (imperial) 90,66 onzas.
Peso (métrico) 2.57 kg