Learn More
Gilac™ Tina redonda con fondo reforzado
Descripción
- Paredes rígidas para evitar la distorsión cuando se carga
- Mangos ergonómicos
- Fácil de limpiar y secar.
- Faldón antidesgaste
- Dimensiones, incluidas las asas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación para el contacto con alimentos |
| Tipo de producto | Tina redonda reforzada |
| Capacidad (imperial) | 9,2 gal |
| Capacidad (métrico) | 35 L |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Contacto con alimentos |
| Material | LDPE |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Forma | Redondo |
| Longitud (imperial) | 21,7 in |
| Mostrar más |