Descripción
- Cuba de HDPE
- Resistente a la temperatura de -30 °C a +70 °C
- Adecuado para alimentos
- Alto nivel de resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Graduaciones | None |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | White |
| Diámetro inferior (métrico) | 420 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 460 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
| Altura (imperial) | 27.95 in. |
| Altura (métrico) | 710 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |