Learn More
Buerkle™ Cuba redonda
Código de producto. 10412372 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 L
50 L
75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10412372 75 L cada uno
10732907 40 L cada uno
11843492 - cada uno
10356612 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Código de producto. 10412372 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34820075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    102.60€ / paquete de 1
    Ahorro 10.40€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Cuba para todos los usos, con borde resistente y asas de transporte prácticas para un transporte seguro. Puede enviarse una tapa para cada cuba.
  • Cuba de HDPE
  • Resistente a la temperatura de -30 °C a +70 °C
  • Adecuado para alimentos
  • Alto nivel de resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cuba
Capacidad (métrico) 75 L
Graduaciones None
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color White
Diámetro inferior (métrico) 400 mm
Diámetro del área superior (métrico) 460 mm
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
Altura (imperial) 21.06 in.
Altura (métrico) 535 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Temperatura (métrico) De -30 °C a +70 °C