Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de tubos de ensayo redondos para espectrofotómetros 20D+ y 20+ de Thermo Scientific Spectronic™
Código de producto. 11893774 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
11893774 25,4 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 11893774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 331782000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    563.62€ / paquete de 12
    Ahorro 23.38€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Round Test Tube Cells for Thermo Scientific™ Spectronic™ 20+ and 20D+ Spectrophotometers
  • Optical class
  • Cat. No. 07-144-15 1/2 in. diameter test tube cell replacements for originals supplied with instrument Cat. No. 07-144-40 3/4 in. diameter test tube cells require 07-144-20 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
  • Cat. No. 07-144-38 test tube cell is 1 in. diameter and requires 07-144-22 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
  • Packaged in box of 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubo de ensayo
Material Vidrio óptico
Trayectoria óptica 25,4 mm
Altura (métrico) 150mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Thermo Scientific Spectronic™ 20 y 20D