Learn More
AMSTA Rostfritt Tapa redonda de acero inoxidable
Código de producto. 11854361
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
270 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11854361 270 mm cada uno
11844361 350 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11854361 Proveedor AMSTA Rostfritt N.º de proveedor 5110270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.89€
    51.91€ / paquete de 1
    Ahorro 15.98€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Tapas de acero inoxidable de alta calidad, disponibles en varios diámetros.
  • Calidad
  • Acabado de grado farmacéutico
  • Producción sostenible
  • Hecho en Suecia
Especificaciones
Tipo de producto Tapa de tambor (simple)
Diámetro interior (métrico) 270 mm